Przejdź do
22300
Cerium(III) chloride heptahydrate
≥98.0% (AT), crystals, purum p.a.
Synonim(y):
Cerium trichloride heptahydrate, Cerous chloride heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1492,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CeCl3 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
232-227-8
MDL number:
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cerium(III) chloride heptahydrate, purum p.a., ≥98.5% (AT), ReagentPlus®
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
grade
purum p.a.
assay
≥98.5% (AT)
form
crystals
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
General description
Cerium(III) chloride heptahydrate is a mild Lewis acid. It participates in the allylation of aldehydes. Cerium(III) chloride heptahydrate in combination with sodium iodide supported on silica gel efficiently promotes Michael-type addition. Cerium(III) chloride heptahydrate in the presence of sodium iodide acts as an efficient catalyst for the Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds to α,β-unsaturated ketones and α,β-unsaturated aldehydes.
Application
Cerium(III) chloride heptahydrate was used for the preparation of undoped ceria nanoparticles. It may be used in the preparation of 2-indolyl-1-nitroalkane derivatives and CeO2-supported Co catalysts.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22893142940631277
description
purum p.a., ≥98.5% (AT), ReagentPlus®
description
99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 98-102%
assay
≥98.5% (AT)
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98-102%
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cerium
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
crystals
form
crystals and lumps
form
beads
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
cation traces
Co: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Ni: ≤500 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Zn: ≤25 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cerium(III) chloride heptahydrate
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)