Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: silver
density
5.625 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Cr.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description AldrichCPR | description TraceCERT®, 1000 mg/L chromate in water (nominal concentration) |
| form powder | form solid | form - |
| assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| density 5.625 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| application(s) PEM fuel cells | application(s) - | application(s) cleaning products |
| reaction suitability core: silver | reaction suitability reagent type: catalyst, core: chromium | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7784-01-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?