Przejdź do
219924
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
233-948-0
MDL number:
Assay:
99%
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, yellow to orange
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid enhances the ice-nucleation activity of Xanthomonas campestris.
Application
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid was used in the synthesis of 4-hydroxy-3-nitrophenylacetyl caproic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
103608N20204228575
description
99%
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, yellow to orange
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
146-148 °C (lit.)
mp
117-120 °C (lit.)
mp
150-155 °C (lit.)
mp
183-186 °C (lit.)
functional group
nitro, carboxylic acid
functional group
nitro, carboxylic acid
functional group
nitro
functional group
nitro, carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)