Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł 1387,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)(OH)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-855-2
Beilstein/REAXYS Number:
1100096
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
bp
102-103 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(O)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h1,4-8,11H,2H3
InChI key
KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenyl-3-butyn-2-ol was used in the preparation of :
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay ≥98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 102-103 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp 135-136 °C/13 mmHg (lit.) | bp 63-64 °C/12 mmHg (lit.) |
| mp 47-49 °C (lit.) | mp - | mp 22-23 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form liquid | form liquid |
| functional group phenyl, hydroxyl | functional group phenyl, hydroxyl | functional group phenyl, hydroxyl | functional group hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?