Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł 830,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
254-681-6
MDL number:
Assay:
97%
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
bp
235-236 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8,12H2,1-3H3
InChI key
MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 98% | description 98% |
| assay 97% | assay 99% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.927 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.945 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.923 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.007 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 235-236 °C (lit.) | bp 101-105 °C/7 mmHg (lit.) | bp 196-197 °C (lit.) | bp 135 °C/20 mmHg (lit.) |
| functional group amine | functional group chloro | functional group - | functional group acyl chloride |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?