Przejdź do
205478
Bromoxylenol Blue
indicator grade, Dye content 95 %
Synonim(y):
3′,3″-Dibromo-p-xylenolsulfonphthalein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.27
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-780-4
Beilstein/REAXYS Number:
369060
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
indicator grade
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, 95%
technique(s)
titration: suitable
pH
6.0-7.6, yellow to blue
mp
218 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear
λmax
417 nm
ε (extinction coefficient)
≥16000 at 417-421 nm in methanol at 0.016 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C23H20Br2O5S/c1-11-9-16(13(3)19(24)21(11)26)23(17-10-12(2)22(27)20(25)14(17)4)15-7-5-6-8-18(15)31(28,29)30-23/h5-10,26-27H,1-4H3
InChI key
MRDOFVRMTNWMDA-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromoxylenol blue (BXB) belongs to the sulfonphthalein family. It is also known as 3′,3′′-dibromo-p-xylenol sulfonphthalein.
Application
Bromoxylenol blue is a pH indicator (for pH ranges 6.0-7.6) that is routinely used in acid-base titrations. It is also used for the photometric determination of carboxylic acid impurities in organic liquids and polymers.
Recent applications of bromoxylenol blue include:
  • Building pH sensors
  • Developing optical sensors for high acidity measurements
  • Synthesizing antifungal activity compounds
  • Determination of drugs
  • In fiber-optic biosensors for the determination and detection of pesticides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114391B0126114413
description
indicator grade, Dye content 95 %
description
ACS reagent
description
titration: suitable
description
ACS reagent, Dye content 95 %
grade
indicator grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 0.1%
solubility
methanol: 10 mg/mL
solubility
-
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, 95%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)