Przejdź do
73148
3-Nitrobenzyl alcohol
suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
Synonim(y):
NOBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-588-2
Beilstein/REAXYS Number:
2044769
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC), ≥99.5%
Form:
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC), ≥99.5%
form
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
technique(s)
H-NMR: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
InChI key
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrobenzyl alcohol (3-NBA) is most commonly used matrix for spectrometry methods. It helps in the analysis of porphyrins, cyclic peptides, alkali metal cationized fatty acids for collisional activation and also certain organoruthenium compounds.
Application
3-NBA has been used as liquid matrix in Ionization in liquid secondary ion mass spectrometry.
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometrycitationcitationcitation
Other Notes
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometry
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N12805146056N12821
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
bp
270 °C (lit.)
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
form
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
form
solid
form
-
form
solid
mp
26-32 °C (lit.)
mp
69-72 °C (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrobenzyl alcohol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)