Przejdź do
186015
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
241-868-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
1950,00 zł
Cena katalogowa2600,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
155-157 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1[C@@H]2CCC[C@H]1CCC2
InChI
1S/C9H14O/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
SKTMMSQPXGWCAP-OCAPTIKFSA-N
General description
Carbon-13 NMR spectra of solid polycrystalline bicyclo[3.3.1]nonan-9-one has been studied at 315K.
Application
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one was used in the preparation of bicyclo[3.3.1]nonan-2-ene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151076
description
≥98%
description
0.5 M in THF
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
155-157 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
liquid
functional group
ketone
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)