Przejdź do
163201
N,N′-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
446,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-622-1
MDL number:
Assay:
98%
446,25 zł
Cena katalogowa595,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
105-107 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H31N3O/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16/h15-16H,1-14H2,(H,18,19)
InChI key
OZNYZQOTXQSUJM-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N′-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine is kidney-selective ATP-sensitive potassium blocker. It is an an orally effective nonkaliuretic diuretic in rats.
Application
N,N′-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine was used as reagent in the synthesis of alkoxyalkyl analogs of nucleotide phosphonates, cidofovir and cyclic cidofovir.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
308110298964D100900
description
98%
description
97%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
105-107 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
76-78 °C (lit.)
functional group
amine, ether
functional group
-
functional group
-
functional group
amine, thiourea
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)