Przejdź do
162299
1-Chloro-3-fluorobenzene
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
255,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-919-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
255,00 zł
Cena katalogowa340,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
density
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Reaction of 1-chloro-3-fluorobenzene radical cation with NH3 has been investigated by FT-ICR spectrometry. It reacts with n-butyllithium to yield bicycloadducts via trapping of intermediate benzynes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217727282332263478
description
99%
description
97%
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
bp
66-67 °C/3 mmHg (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)