Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł 265,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
241-259-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
265,50 zł
Cena katalogowa354,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 99% |
| assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - |
| bp 135-142 °C/1 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 55-57 °C (lit.) | mp 206-209 °C (lit.) |
| functional group ketone | functional group ketone |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?