Przejdź do
150339
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
2-Chloronicotinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-937-0
Beilstein/REAXYS Number:
119023
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid was used in the preparation of 2-pyridyl 2-chloropyridine-3-carboxylate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
543918658219156353
description
99%
description
97%
description
97%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
-
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
140-143 °C (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
chloro, carboxylic acid
functional group
chloro, carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)