Przejdź do
147249
Heptanoyl chloride
99%
Synonim(y):
Enanthic chloride, Oenanthic chloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
107,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-775-3
Beilstein/REAXYS Number:
605636
MDL number:
107,25 zł
Cena katalogowa143,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptanoyl chloride reacts with 2-ethylthiophene in the presence of stannic chloride to give 2-ethyl-5-heptanoylthiophene.
Application
Heptanoyl chloride was used in synthesis of 5α-dihydrotestosterone heptanoate[1] and γ-ketoaldehyde. It was used in the preparation of ester-linked bilayer films[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
306657A88476183342
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
bp
173 °C (lit.)
bp
176 °C/4 mmHg (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.581 (lit.)
refractive index
-
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
signalword
Danger
wgk
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)