Przejdź do
14050
Berberine chloride hydrate
technical, ≥90% (AT)
Synonim(y):
Natural Yellow 18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
1113,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.81 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-195-9
Colour Index Number:
75160
MDL number:
Assay:
≥90% (AT)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (AT)
form
powder
mp
204-206 °C (dec.)
SMILES string
[Cl-].COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89487
description
technical, ≥90% (AT)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥90% (AT)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
mp
204-206 °C (dec.)
mp
-
grade
technical
grade
primary reference standard
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)