Przejdź do
PHL89487
Berberine chloride dihydrate
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[Cl-].[n+]21c(cc5c(c2)c(c(cc5)OC)OC)c3c(cc4c(c3)OCO4)CC1.O.O
InChI
1S/C20H18NO4.ClH.2H2O/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;;;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
NWMNHQUPWGJEKI-UHFFFAOYSA-M
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL85722PHL89327PHL89896
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)