Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.33
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5383515
Assay:
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
solid
4440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
mp
78-80 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H]2COCc3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO6/c20-18(14-6-8-15(9-7-14)19(21)22)24-12-17-16(25-17)11-23-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-17H,10-12H2/t16-,17+/m0/s1
InChI key
XBAOYRZETQXAAE-DLBZAZTESA-N
Other Notes
Stable precursor to (2R,3S)-(+)-3-(benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol which is a versatile chiral building block ; Nucleophilic substitution at carbon C-1 ; Cuprous iodide catalyzed addition of Grignard reagents at C-2
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | description 99% |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay 99%, ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) |
| form solid | form crystals |
| mp 78-80 °C | mp 117-118 °C (lit.), 117-118 °C (dec.) (lit.) |
| optical activity [α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?