Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 683,00 zł |
Informacje o tej pozycji
683,00 zł
grade
technical
Quality Segment
assay
~60% (NMR)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
impurities
~10% formaldehyde dibenzylacetal, ~25% benzyl chloride
refractive index
n
bp
102 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ether, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ~60% (NMR) | description 99% | description 99% | description 98% |
| assay ~60% (NMR) | assay 99% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index - |
| bp 102 °C/14 mmHg (lit.) | bp - | bp 219 °C (lit.) | bp - |
| density 1.126 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.072 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Heart,forestomach, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2749-70-4 + 100-44-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?