Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł 370,50 zł |
Informacje o tej pozycji
370,50 zł
Cena katalogowa494,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
solubility
cold water: soluble 220 part, boiling water: soluble 9 part, alcohol: insoluble, diethyl ether: insoluble
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2,(H2,5,7)(H2,6,8)
InChI key
SNCZNSNPXMPCGN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98.0% (T) | description ≥98% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98.0% (T) | assay ≥98% | assay 98% |
| solubility alcohol: insoluble, cold water: soluble 220 part, diethyl ether: insoluble, boiling water: soluble 9 part | solubility diethyl ether: slightly soluble(lit.), water: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.) | solubility alcohol: very slightly soluble, chloroform: slightly soluble, glycerol: soluble 1g in 50ml, acetone: soluble 1g in 12ml, H2O: soluble 1g in 290ml, diethyl ether: slightly soluble, alcohol: soluble 1g in 31ml, boiling water: soluble 1g in 25ml | solubility water: insoluble, diethyl ether: very soluble, alcohol: very soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 260-265 °C (dec.) (lit.) | mp 114-116 °C | mp 226-229 °C (lit.) | mp 26-28 °C (lit.) |
| functional group amide | functional group amide | functional group - | functional group nitrile |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?