Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł 462,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-983-1
Beilstein/REAXYS Number:
2154
MDL number:
Assay:
≥95.0%
462,75 zł
Cena katalogowa617,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.561 (lit.), n20/D 1.563
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2oncc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
InChI key
KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description 98% | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥95.0% | assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 1.174 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 90-92 °C/15 mmHg (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.561 (lit.), n20/D 1.563 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?