Przejdź do
11240
DL-Aspartic acid potassium salt hemihydrate
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Potassium DL-aspartate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-407-2
NACRES:
NA.26
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
InChI key
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1126011195A6558
description
≥98.0% (NT)
description
≥97.0% (KT)
description
≥99.0% (NT)
description
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
color
white
color
white to faint beige
color
white
color
white
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)