Merck
AC7H98CBA232
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-3-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
KHVHRFWNCQBULB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-17D-001
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-17D-001
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)