Merck
AC7H039C81A4
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Benzyloxy-4-methoxy-2-nitro-benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.27
Numer MDL:
Iupac Name
5-(benzyloxy)-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13NO5/c1-20-14-8-13(16(18)19)12(9-17)7-15(14)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
IQYPIZWLKNLVIO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-04185
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-04185
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)