Merck
AC7300013717
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.74
Numer MDL:
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S2/c10-15(12,13)9-5-4-8(14-9)7-3-1-2-6-11-7/h1-6H
Klucz InChI
OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01115
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01115
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)