Merck
AC7300013508
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.58
Numer MDL:
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanone
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c1-4(14)7-6(9)2-5(3-13-7)8(10,11)12/h2-3H,1H3
Klucz InChI
UJXXBJRNTFTYRK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerated
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
yellowoil / low melt solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00865
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00865
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)