Merck
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)