Merck
AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
Klucz InChI
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)