Merck
ADVH99BD547B
AChemBlock
2-fluoroethylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.16
Iupac Name
(2-fluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H9F/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
VEEYKGRLIXCNCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x205745-2-fluoroethylbenzene.html
Synonym
(2-fluoroethyl)benzene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x205745-2-fluoroethylbenzene.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)