Merck
ADVH99BD3149
AChemBlock
3-Acetamido-2,4-dimethylbenzenesulfonyl Chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.73
Numer MDL:
Iupac Name
3-(acetylamino)-2,4-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3S/c1-6-4-5-9(16(11,14)15)7(2)10(6)12-8(3)13/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
SELBURDMPHBZRW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u140922-3-acetamido-2-4-dimethylbenzenesulfonyl-chloride.html
Synonym
3-acetamido-2,4-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u140922-3-acetamido-2-4-dimethylbenzenesulfonyl-chloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)