Merck
ADVH996C0FD5
AChemBlock
4-Pyridin-4-yl-azepane dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.18
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(pyridin-4-yl)azepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-2-10(3-7-12-6-1)11-4-8-13-9-5-11;;/h4-5,8-10,12H,1-3,6-7H2;2*1H
Klucz InChI
NZCYNRUINAEGGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
pink solid
Product Link
https://www.achemblock.com/x188897-4-pyridin-4-yl-azepane-dihydrochloride.html
Synonym
4-(pyridin-4-yl)azepane dihydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x188897-4-pyridin-4-yl-azepane-dihydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)