Kluczowe dokumenty
ADVH996C02C5
AChemBlock
3,5-Diaminonitrobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Iupac Name
5-nitro-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Klucz InChI
DFWXYHZQNLIBLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x186626-3-5-diaminonitrobenzene.html
Synonym
5-nitrobenzene-1,3-diamine
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x186626-3-5-diaminonitrobenzene.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)