Merck
ADVH98DE7DDC
AChemBlock
tert-Butyl (1,3-diaminopropan-2-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.26
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-1-(aminomethyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H19N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(4-9)5-10/h6H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
FFCXTFAZMDAIIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow semi-solid
Product Link
https://www.achemblock.com/w166964-tert-butyl-1-3-diaminopropan-2-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (1,3-diaminopropan-2-yl)carbamate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w166964-tert-butyl-1-3-diaminopropan-2-yl-carbamate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)