Merck
ADVH98DE6C38
AChemBlock
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-ethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-13-9-5-3-4-8(6-9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
HRFLULLBPLPBSW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)