Merck
ADVH98DE646F
AChemBlock
tert-butyl 2'-oxo-1',2'-dihydrospiro[azetidine-3,3'-indole]-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.32
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2'-oxospiro[azetidine-3,3'-indoline]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18N2O3/c1-14(2,3)20-13(19)17-8-15(9-17)10-6-4-5-7-11(10)16-12(15)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
Klucz InChI
KNXROXDVJNVTCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w164922-tert-butyl-2-oxo-1-2-dihydrospiro-azetidine-3-3-indole-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 2'-oxospiro[azetidine-3,3'-indoline]-1-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w164922-tert-butyl-2-oxo-1-2-dihydrospiro-azetidine-3-3-indole-1-carboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)