Merck
ADVH97EBED3B
AChemBlock
Cycloheptaneacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.22
Numer MDL:
Iupac Name
cycloheptylacetonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-8-7-9-5-3-1-2-4-6-9/h9H,1-7H2
Klucz InChI
KJMMTXAYZTXUQO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
Synonym
2-cycloheptylacetonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37516-cycloheptaneacetonitrile.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)