Merck
ADVH97EBD5D4
AChemBlock
2-[2-(Cbz-amino)phenyl]-1,3-dioxolane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.33
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c19-17(22-12-13-6-2-1-3-7-13)18-15-9-5-4-8-14(15)16-20-10-11-21-16/h1-9,16H,10-12H2,(H,18,19)
Klucz InChI
IVRCAMLNDOLSKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u139757-2-2-cbz-amino-phenyl-1-3-dioxolane.html
Synonym
benzyl (2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)carbamate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u139757-2-2-cbz-amino-phenyl-1-3-dioxolane.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)