Merck
ADVH97ACA2AC
AChemBlock
N-Methylnuciferine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.42
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(R)-1,2-dimethoxy-6,6-dimethyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-6-ium
Inchi Code
1S/C20H24NO2/c1-21(2)10-9-14-12-17(22-3)20(23-4)19-15-8-6-5-7-13(15)11-16(21)18(14)19/h5-8,12,16H,9-11H2,1-4H3/q+1/t16-/m1/s1
Klucz InChI
NJSAZXBJMATEKS-MRXNPFEDSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u106042-n-methylnuciferine.html
Synonym
(R)-1,2-dimethoxy-6,6-dimethyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-6-ium
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106042-n-methylnuciferine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)