Merck
ADVH97AC7DE0
AChemBlock
N-Methyl-N-(2-propynyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(prop-2-yn-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-4-5-7(3)6(2)8/h1H,5H2,2-3H3
Klucz InChI
VYAMKMQYVSEZSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p40328-n-methyl-n-2-propynyl-acetamide.html
Synonym
n-methyl-n-(prop-2-yn-1-yl)acetamide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40328-n-methyl-n-2-propynyl-acetamide.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)