Merck
ADVH97AC77B1
AChemBlock
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Numer MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(2)6-7-4-3-5-8(10(12)13)9(7)14-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
AVVACPBRCFXZMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u127416-2-2-dimethyl-2-3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic-acid.html
Synonym
2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u127416-2-2-dimethyl-2-3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)