Merck
ADVH95EC9C6B
AChemBlock
spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Iupac Name
spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8(11)7-6-9(7)4-2-1-3-5-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Klucz InChI
MWCFUPYBGQILOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s78597-spiro-2-5-octane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78597-spiro-2-5-octane-1-carboxylic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)