Merck
ADVH94547B8A
AChemBlock
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.27
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1H-indol-4-yl carbonate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-13(2,3)17-12(15)16-11-6-4-5-10-9(11)7-8-14-10/h4-8,14H,1-3H3
Klucz InChI
SVSODYSTAWACLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
Synonym
tert-butyl (1h-indol-4-yl) carbonate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t90328-tert-butyl-1h-indol-4-yl-carbonate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)