Merck
ADVH94546D8E
AChemBlock
N2-methylpyridine-2,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Iupac Name
N~2~-methyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-6-4-5(7)2-3-9-6/h2-4H,1H3,(H3,7,8,9)
Klucz InChI
CFDLZUIAPBQUQC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t98144-n2-methylpyridine-2-4-diamine.html
Synonym
n2-methylpyridine-2,4-diamine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98144-n2-methylpyridine-2-4-diamine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)