Merck
ADVH7F383AE2
AChemBlock
ethyl 4-(methylamino)-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.29
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(methylamino)-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O4S/c1-4-16-8(13)6-5-11-9(17(3,14)15)12-7(6)10-2/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,11,12)
Klucz InChI
HXAYWQKSPOENJK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s89521-ethyl-4-methylamino-2-methylsulfonyl-pyrimidine-5-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-(methylamino)-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89521-ethyl-4-methylamino-2-methylsulfonyl-pyrimidine-5-carboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)