Merck
ADVH7F383AD2
AChemBlock
5-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)thiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.37
Numer MDL:
Iupac Name
5-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)thiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C13H10N2O4S2/c14-21(18,19)11-6-5-8(20-11)7-15-12(16)9-3-1-2-4-10(9)13(15)17/h1-6H,7H2,(H2,14,18,19)
Klucz InChI
PERAJHTYMMEXOD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s89505-5-1-3-dioxoisoindolin-2-yl-methyl-thiophene-2-sulfonamide.html
Synonym
5-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)thiophene-2-sulfonamide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s89505-5-1-3-dioxoisoindolin-2-yl-methyl-thiophene-2-sulfonamide.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)