Merck
ADVH7F3838FF
AChemBlock
1-(tert-butyl) 4-methyl 3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.29
Numer MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl 4-methyl 3-fluoro-1,4-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20FNO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-5-8(9(13)7-14)10(15)17-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
YUFJCQYJBJXLJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88731-1-tert-butyl-4-methyl-3-fluoropiperidine-1-4-dicarboxylate.html
Synonym
1-(tert-butyl) 4-methyl 3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88731-1-tert-butyl-4-methyl-3-fluoropiperidine-1-4-dicarboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)