Merck
ADVH7F3827EE
AChemBlock
(R)-N-((S)-1-(5-fluoropyridin-2-yl)ethyl)-2-methylpropane-2-sulfinamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Numer MDL:
Iupac Name
N-((S)-1-(5-fluoropyridin-2-yl)ethyl)-2-methylpropane-2-sulfinamide
Inchi Code
1S/C11H17FN2OS/c1-8(14-16(15)11(2,3)4)10-6-5-9(12)7-13-10/h5-8,14H,1-4H3/t8-,16?/m0/s1
Klucz InChI
BAWJTWRNDKQESC-UOCSPZAXSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69189-r-n-s-1-5-fluoropyridin-2-yl-ethyl-2-methylpropane-2-sulfinamide.html
Synonym
(r)-n-((s)-1-(5-fluoropyridin-2-yl)ethyl)-2-methylpropane-2-sulfinamide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69189-r-n-s-1-5-fluoropyridin-2-yl-ethyl-2-methylpropane-2-sulfinamide.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)