Kluczowe dokumenty
ADVH7F3818F0
AChemBlock
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.2ClH/c1-10-6(9)4-2-3(7)5(8)11-4;;/h2H,7-8H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
YDLQRAQFZCQSQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51519-methyl-4-5-diaminothiophene-2-carboxylate-dihydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)