Kluczowe dokumenty
ADVH7F381624
AChemBlock
3-ethylazetidin-3-amine
About This Item
Iupac Name
3-ethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h7H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
RVNJQVUOPVMKCW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)