Merck
ADVH7F38102C
AChemBlock
3-(2-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(2-fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-8-5-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
Klucz InChI
OKNVIVZHRMBAJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42281-3-2-fluorophenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(2-fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42281-3-2-fluorophenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)