Merck
ADVH7F3809D9
AChemBlock
Methyl 1-amino-4-methoxycyclohexanecarboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.7
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 1-amino-4-methoxycyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-12-7-3-5-9(10,6-4-7)8(11)13-2;/h7H,3-6,10H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
XLMIJTWFQOPHSR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38420-methyl-1-amino-4-methoxycyclohexanecarboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 1-amino-4-methoxycyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38420-methyl-1-amino-4-methoxycyclohexanecarboxylate-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)