Merck
ADVH7F3807DC
AChemBlock
2-Amino-N-ethyl-2-methyl-propanamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-2-methylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-4-8-5(9)6(2,3)7;/h4,7H2,1-3H3,(H,8,9);1H
Klucz InChI
LZCJLJKPQHAPBF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42185-2-amino-n-ethyl-2-methyl-propanamide-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-n-ethyl-2-methylpropanamide hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42185-2-amino-n-ethyl-2-methyl-propanamide-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)